missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose, 98%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7043251
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490607 500 mg 500mg
15470607 1 g 1g
15480607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15490607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66578.ME

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 18685-18-2
Molekylformel C19H26O6
Molekylvikt (g/mol) 350.411
MDL-nummer MFCD00269929
InChI-nyckel ZHFVGOMEUGAIJX-QTPCEWDRSA-N
Synonym 3-o-benzyl-1,2:5,6-di-o-isopropylidene-, a-d-glucofuranose, 1,2:5,6-bis-o-1-methylethylidene-3-o-phenylmethyl-, 4-3ar,5r,6as-6-benzyloxy-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
PubChem CID 45038272
IUPAC-namn (3aR,5R,6aS)-5-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyl-6-phenylmethoxy-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxole
LEDER CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)OCC4=CC=CC=C4)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.094
Kokpunkt 140°C to 142°C
Brytningsindex 1.4925
Kvantitet 500 mg
Optisk rotation −30° (c=1 in Ethanol)
Formel vikt 350.41
Procent renhet 98%
Fysisk form Oil
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.