Läs mer
3’-O-Benzyl-(1R)-hydroxy Tapentadol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-O-Benzyl-(1R)-hydroxy Tapentadol-d5 |
| CAS | 1246819-60-2 |
| Molekylformel | C21H24D5NO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (alphaR)-alpha-[(1S)-2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-ethyl-3-(phenylmethoxy)benzenemethanol-d5, (2S,3R)-1-(Dimethylamino)-3-[3-(benzyloxy)phenyl)-2-methyl-3-pentanol-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29NO2/c1-5-21(23,17(2)15-22(3)4)19-12-9-13-20(14-19)24-16-18-10-7-6-8-11-18/h6-14,17,23H,5,15-16H2,1-4H3/t17-,21-/m1/s1/i1D3,5D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@@](O)([C@H](C)CN(C)C)c1cccc(OCc2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | (3R,4R)-1,1,1,2,2-pentadeuterio-5-(dimethylamino)-4-methyl-3-(3-phenylmethoxyphenyl)pentan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.49 |
| Formel vikt | 332.2512 |