Läs mer
3-O-Benzyl Estradiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-O-Benzyl Estradiol |
| CAS | 14982-15-1 |
| Molekylformel | C25H30O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (17beta)-3-(Phenylmethoxy)-estra-1,3,5(10)-trien-17-ol, 3-(Benzyloxy)-estra-1,3,5(10)-trien-17beta-ol, BLE 99051, Estradiol 3-Benzyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30O2/c1-25-14-13-21-20-10-8-19(27-16-17-5-3-2-4-6-17)15-18(20)7-9-22(21)23(25)11-12-24(25)26/h2-6,8,10,15,21-24,26H,7,9,11-14,16H2,1H3/t21-,22-,23+,24+,25+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OCc5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-3-phenylmethoxy-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.5 |
| Formel vikt | 362.2246 |