missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-O-Benzyl Estriol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estriol 3-Benzyl Ether |
| CAS | 18650-87-8 |
| Molekylformel | C25 H30 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Estriol 3-Benzyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30O3/c1-25-12-11-20-19-10-8-18(28-15-16-5-3-2-4-6-16)13-17(19)7-9-21(20)22(25)14-23(26)24(25)27/h2-6,8,10,13,20-24,26-27H,7,9,11-12,14-15H2,1H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OCc5ccccc5)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-13-methyl-3-phenylmethoxy-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-16,17-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.5 |
| Formel vikt | 378.2195 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?