Läs mer
3-O-Cyclopropylmethylnaltrexone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-O-Cyclopropylmethylnaltrexone |
| CAS | 767615-69-0 |
| Molekylformel | C24H29NO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (5alpha)-3-(Cyclopropylmethoxy)-17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-14-hydroxy-morphinan-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO4/c26-17-7-8-24(27)19-11-16-5-6-18(28-13-15-3-4-15)21-20(16)23(24,22(17)29-21)9-10-25(19)12-14-1-2-14/h5-6,14-15,19,22,27H,1-4,7-13H2/t19-,22+,23+,24-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@]12CCC(=O)[C@@H]3Oc4c(OCC5CC5)ccc6C[C@H]1N(CC7CC7)CC[C@@]23c46 |
| IUPAC-namn | (4R,4aS,7aR,12bS)-9-(cyclopropylmethoxy)-3-(cyclopropylmethyl)-4a-hydroxy-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.49 |
| Formel vikt | 395.2097 |