Läs mer
3-O-De(cladinosyl)-8,9,10,11-tetradehydro-9-deoxo-11,12-dideoxy-9,12-epoxy Clarithromycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-O-De(cladinosyl)-8,9,10,11-tetradehydro-9-deoxo-11,12-dideoxy-9,12-epoxy Clarithromycin |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H51NO8/c1-12-22-29(7)14-16(2)25(39-29)17(3)15-30(8,35-11)26(19(5)23(32)20(6)27(34)37-22)38-28-24(33)21(31(9)10)13-18(4)36-28/h14,18-24,26,28,32-33H,12-13,15H2,1-11H3/t18-,19+,20-,21+,22-,23+,24-,26-,28+,29+,30-/m1/s1 |