Läs mer
3'-O-DMT-thymidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-O-DMT-thymidine |
| CAS | 76054-81-4 |
| Molekylformel | C31 H32 N2 O7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine, 3'-O-(Di-p-methoxytrityl)thymidine, 3'-O-Dimethoxytritylthymidine |
| InChI formel | InChI=1S/C31H32N2O7/c1-20-18-33(30(36)32-29(20)35)28-17-26(27(19-34)39-28)40-31(21-7-5-4-6-8-21,22-9-13-24(37-2)14-10-22)23-11-15-25(38-3)16-12-23/h4-16,18,26-28,34H,17,19H2,1-3H3,(H,32,35,36)/t26-,27+,28+/m0/s1 |
| LEDER | C(O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@H](C1)N2C(=O)NC(=O)C(C)=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)(C4=CC=C(OC)C=C4)C5=CC=CC=C5 |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,4S,5R)-4-[bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 544.595 |
| Formel vikt | 544.221 |