Läs mer
3-O-etyl-L-askorbinsyra, TRC
Produktkod. 30377971
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30377971 100 mg
30375961 50 mg
30385123 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30377971 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE922013100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86404-04-8
Molekylformel C8H12O6
Molekylvikt (g/mol) 204.18
LEDER CCOC1=C(O)C(=O)O[C@@H]1[C@@H](O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-O-Ethyl-L-ascorbic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12O6/c1-2-13-7-5(11)8(12)14-6(7)4(10)3-9/h4,6,9-11H,2-3H2,1H3/t4-,6+/m0/s1
Formel vikt 204.0634
Procent renhet >95%