Läs mer
3-(o-Hydroxyphenyl)-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5RS)-3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-enone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16O2/c19-16-11-14(13-6-2-1-3-7-13)10-15(12-16)17-8-4-5-9-18(17)20/h1-9,12,14,20H,10-11H2 |
| Formel vikt | 264.115 |
| Procent renhet | >95% |