missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-O-Methyl 17Beta-Estradiol 17-O-Tetrahydropyran (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-O-Methyl 17beta-Estradiol 17-O-Tetrahydropyran (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 4811-74-9 |
| Molekylformel | C24H34O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Methoxy-17beta-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]estra-1,3,5(10)-triene, 3-Methoxy-17beta-(tetrahydropyranyloxy)estra-1,3,5(10)-triene |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O3/c1-24-13-12-19-18-9-7-17(25-2)15-16(18)6-8-20(19)21(24)10-11-22(24)27-23-5-3-4-14-26-23/h7,9,15,19-23H,3-6,8,10-14H2,1-2H3/t19-,20-,21+,22+,23?,24+/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1)OC5CCCCO5 |
| IUPAC-namn | 2-[[(8R,9S,13S,14S,17S)-3-methoxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]oxy]oxane |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.52 |
| Formel vikt | 370.2508 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?