Läs mer
3-O-Methyl 4-Hydroxy Estradiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-O-Methyl 4-Hydroxy Estradiol |
| CAS | 5976-66-9 |
| Molekylformel | C19 H26 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (17beta)-3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-4,17-diol, 4-Hydroxyestradiol 3-Methyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O3/c1-19-10-9-12-11-5-7-16(22-2)18(21)14(11)4-3-13(12)15(19)6-8-17(19)20/h5,7,12-13,15,17,20-21H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,17+,19+/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S,17S)-3-methoxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-4,17-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.408 |
| Formel vikt | 302.188 |