Läs mer
3-O-Methyl 6-Hydroxy 17b-Estradiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-O-Methyl 6-Hydroxy 17beta-Estradiol |
| CAS | 109835-83-8 |
| Molekylformel | C19H26O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Methoxy-estra-1,3,5(10)-triene-6,17beta-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O3/c1-19-8-7-13-12-4-3-11(22-2)9-15(12)17(20)10-14(13)16(19)5-6-18(19)21/h3-4,9,13-14,16-18,20-21H,5-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,16+,17?,18+,19+/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CC(O)c2c1 |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S,17S)-3-methoxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-6,17-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.41 |
| Formel vikt | 302.1882 |