missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-O-Methyl 6-Keto 17Beta-Estradiol 17-O-Tetrahydropyran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-O-Methyl 6-Keto 17beta-Estradiol 17-O-Tetrahydropyran |
| CAS | 174497-42-8 |
| Molekylformel | C24H32O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-Methoxy-17beta-(tetrahydropyranyloxy)estra-1,3,5(10)-trien-6-one, (17beta)-3-Methoxy-17-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]estra-1,3,5(10)-trien-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O4/c1-24-11-10-17-16-7-6-15(26-2)13-19(16)21(25)14-18(17)20(24)8-9-22(24)28-23-5-3-4-12-27-23/h6-7,13,17-18,20,22-23H,3-5,8-12,14H2,1-2H3/t17-,18-,20+,22+,23?,24+/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC(=O)c2c1)OC5CCCCO5 |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S,17S)-3-methoxy-13-methyl-17-(oxan-2-yloxy)-8,9,11,12,14,15,16,17-octahydro-7H-cyclopenta[a]phenanthren-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.51 |
| Formel vikt | 384.2301 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?