Läs mer
3-O-Methyl Carbidopa, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-O-Methylcarbidopa |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O4/c1-11(13-12,10(15)16)6-7-3-4-8(14)9(5-7)17-2/h3-5,13-14H,6,12H2,1-2H3,(H,15,16) |
| Formel vikt | 240.111 |