Läs mer
3-O-Methyl Colterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-O-Methyl Colterol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-8-11(16)9-5-6-10(15)12(7-9)17-4/h5-7,11,14-16H,8H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 239.15 |
| Procent renhet | >95% |