Läs mer
3-O-Methyl-D-glucopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-O-Methyl-D-glucopyranose |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O6/c1-12-6-4(9)3(2-8)13-7(11)5(6)10/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5-,6+,7?/m1/s1 |
| Formel vikt | 194.079 |