Läs mer
3-O-metyl-D-glukos, 99,1 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11472372 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472372 10 g 10g
11452372 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11472372 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215165110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4945.00 SEK
    4708.78 SEK / 10g
    Save 236.22 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 13224-94-7
Molekylformel C7H14O6
Molekylvikt (g/mol) 194.18
MDL-nummer MFCD00063266
InChI-nyckel SCBBSJMAPKXHAH-OVHBTUCOSA-N
Synonym 3-o-methyl-alpha-d-glucopyranose, 3-o-methyl-a-d-glucopyranose, 2s,3r,4s,5r,6r-6-hydroxymethyl-4-methoxytetrahydro-2h-pyran-2,3,5-triol, 2s,3r,4s,5r,6r-6-hydroxymethyl-4-methoxyoxane-2,3,5-triol, 3-o-methyl-, a-d-glucopyranose, 3-o-methyl-alpha-d-glucose, a-d-glucopyranose,3-o-methyl, alpha-d-glucopyranose, 3-o-methyl, 3-o-methyl-d-glucopyranose
PubChem CID 83246
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R,6R)-6-(hydroximetyl)-4-metoxioxan-2,3,5-triol
LEDER CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-O-methyl-D-glucose
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
Formel vikt 194.2
Procent renhet 0.991
Fysisk form Pulver