Läs mer
3-O-metylestradiol, TRC
Produktkod. 30468764
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30468764 1 g
1 options
Produktkod. 30468764 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3047001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Estradiol 3-Methyl Ether
CAS 1035-77-4
Molekylformel C19 H26 O2
Kvantitet 1 g
Synonym Estra-1,3,5(10)-trien-17-ol','3-methoxy-','(17β)-, Estra-1,3,5(10)-trien-17β-ol','3-methoxy- (6CI,8CI), (17β)-3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-ol, 17β-Estradiol 3-methyl ether, 17β-Hydroxy-3-methoxyestra-1,3,5(10)-triene, 3-Methoxy-13β-methyl-1,3,5(10)-gonatrien-17β-ol, 3-Methoxy-17β-hydroxyestra-1,3,5(10)-triene, 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17β-ol, 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-17β-ol, 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, 3-Methoxyestradiol, 3-Methoxyoestra-1,3,5(10)-trien-17β-ol, 3-O-Methylestradiol, Estradiol 3-methyl ether, NSC 58851
InChI formel InChI=1S/C19H26O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-18,20H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16-,17+,18+,19+/m1/s1
LEDER COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17S)-3-metoxi-13-metyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-17-ol
Molekylvikt (g/mol) 286.41
Formel vikt 286.1933