missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-O-Methyl Estrone, TRC

Produktkod. 30467774
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30467774 10 g
30471571 5 g
30483788 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30467774 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30471010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1624-62-0
Molekylformel C19 H24 O2
Molekylvikt (g/mol) 284.39
Synonym Estrone 3-Methyl Ether
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S)-3-methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one
LEDER COc1ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CCc2c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Estrone 3-Methyl Ether
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C19H24O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-17H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19+/m1/s1
Formel vikt 284.1776
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.