missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-O-Methyl Estrone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estrone 3-Methyl Ether |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-17H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19+/m1/s1 |
| Formel vikt | 284.1776 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?