Läs mer
3-O-Methyl-L-DOPA Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-O-Methyl-L-DOPA Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4.H2O/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14;/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14);1H2/t7-;/m0./s1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 229.095 |
| Frakt skick | Room Temperature |