Läs mer
3'-O-Methylcatechin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-O-Methylcatechin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O6/c1-21-15-4-8(2-3-11(15)18)16-13(20)7-10-12(19)5-9(17)6-14(10)22-16/h2-6,13,16-20H,7H2,1H3/t13-,16+/m0/s1 |
| Formel vikt | 304.0947 |