missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3'-O-Sulfate-Epicatechin Ammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-O-Sulfate-Epicatechin Ammonium Salt |
| CAS | 1421313-26-9 |
| Molekylformel | C15 H14 O9 S . H3 N |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (2R,3R)-3,4-Dihydro-2-[4-hydroxy-3-(sulfooxy)phenyl]-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol Ammonium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O9S.H3N/c16-8-4-11(18)9-6-12(19)15(23-13(9)5-8)7-1-2-10(17)14(3-7)24-25(20,21)22;/h1-5,12,15-19H,6H2,(H,20,21,22);1H3/t12-,15-;/m1./s1 |
| LEDER | N.O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(OS(=O)(=O)O)c3 |
| IUPAC-namn | azane;[2-hydroxy-5-[(2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]phenyl] hydrogen sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.362 |
| Formel vikt | 387.062 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?