Läs mer
3-Octanol, 97%
Produktkod. 11451818
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451818 50 g 50g
11461818 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451818 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14488.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 589-98-0 | C8H18O | 130.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 589-98-0
Molekylformel C8H18O
Molekylvikt (g/mol) 130.23
MDL-nummer MFCD00004590
InChI-nyckel NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-octanol, octanol-3, amyl ethyl carbinol, ethyl-n-amylcarbinol, amylethylcarbinol, ethylamylcarbinol, 1-ethylhexanol, d-n-octanol, ethyl amyl carbinol, s-3-octanol
PubChem CID 11527
ChEBI CHEBI:80945
IUPAC-namn oktan-3-ol
LEDER CCCCCC(O)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Octanol
Smältpunkt -45°C
Densitet 0.82
Kokpunkt 175°C to 176°C
Flampunkt 68°C (154°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.427
Kvantitet 50 g
Beilstein 1719310
Formel vikt 130.23
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.