Läs mer
3-oktanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11460043
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460043 25 g 25g
11470043 100 g 100g
11480043 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460043 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12113.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-68-3 | C8H16O | 128.215 g/mol
3-oktanon användes för att studera effekten av TiO2-fotokatalysator på hastigheten och förhållandet mellan produkter som genererades vid fotokatalytisk oxidation av 3-oktanon. Den används som en smak- och doftingrediens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-oktanon användes för att studera effekten av TiO2-fotokatalysator på hastigheten och förhållandet mellan produkter som genereras vid fotokatalytisk oxidation av 3-oktanon. Den används som en smak- och doftingrediens.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-68-3
Molekylformel C8H16O
Molekylvikt (g/mol) 128.215
MDL-nummer MFCD00009515
InChI-nyckel RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-octanone, ethyl amyl ketone, ethyl pentyl ketone, amyl ethyl ketone, n-octanone-3, ethyl n-amyl ketone, 3-oxooctane, ethyl n-pentyl ketone, ethyl n-amylketone, 3-octanone natural
PubChem CID 246728
ChEBI CHEBI:80946
IUPAC-namn oktan-3-one
LEDER CCCCCC(=O)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Octanone
Smältpunkt -23°C
Kokpunkt 167°C to 168°C
Flampunkt 51°C (123°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1700021
Merck Index 14,6084
Formel vikt 128.22
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Octanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl amyl ketone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.