Läs mer
3-oktanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11470043
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11470043
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12113.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 106-68-3 | C8H16O | 128.215 g/mol
3-oktanon användes för att studera effekten av TiO2-fotokatalysator på hastigheten och förhållandet mellan produkter som genererades vid fotokatalytisk oxidation av 3-oktanon. Den används som en smak- och doftingrediens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-oktanon användes för att studera effekten av TiO2-fotokatalysator på hastigheten och förhållandet mellan produkter som genereras vid fotokatalytisk oxidation av 3-oktanon. Den används som en smak- och doftingrediens.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-68-3
Molekylformel C8H16O
Molekylvikt (g/mol) 128.215
MDL-nummer MFCD00009515
InChI-nyckel RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-octanone, ethyl amyl ketone, ethyl pentyl ketone, amyl ethyl ketone, n-octanone-3, ethyl n-amyl ketone, 3-oxooctane, ethyl n-pentyl ketone, ethyl n-amylketone, 3-octanone natural
PubChem CID 246728
ChEBI CHEBI:80946
IUPAC-namn oktan-3-one
LEDER CCCCCC(=O)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Octanone
Smältpunkt -23°C
Densitet 0.822
Kokpunkt 167°C to 168°C
Flampunkt 51°C (123°F)
Brytningsindex 1.415
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1700021
Merck Index 14,6084
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 128.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.