Läs mer
3-Octen-2-one, 97%
Produktkod. 11407616
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407616 10 g 10g
11417616 50 g 50g
11427616 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11407616 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14652.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1669-44-9 | C8H14O | 126.199 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1669-44-9
Molekylformel C8H14O
Molekylvikt (g/mol) 126.199
MDL-nummer MFCD00015565
InChI-nyckel ZCFOBLITZWHNNC-VOTSOKGWSA-N
Synonym 3-octen-2-one, trans-3-octen-2-one, e-3-octen-2-one, 3e-3-octen-2-one, e-oct-3-en-2-one, unii-m26ah283xv, 3-octen-2-one, e, 3e-octen-2-one, 3e-oct-3-en-2-one, hex-1-enyl methyl ketone
PubChem CID 5363229
IUPAC-namn (E)-okt-3-en-2-on
LEDER CCCCC=CC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Octen-2-one
Densitet 0.85
Kokpunkt 60°C (16 mmHg)
Flampunkt 54°C (129°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.448
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1742230
Formel vikt 126.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Octen-2-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Octen-2-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.