Läs mer
3-okt-2-ett, TRC
Produktkod. 30422133
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30422133 1 g
1 options
Produktkod. 30422133 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO4560051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Octen-2-one
CAS 1669-44-9
Molekylformel C8H14O
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H14O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3
LEDER O=C(C=CCCCC)C
IUPAC-namn okt-3-EN-2-one
Molekylvikt (g/mol) 126.2
Formel vikt 126.1045