Läs mer
3-oktyltiofen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10309120 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10309120 10 g Glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10309120 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 296140100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 65016-62-8 | Molekylformel: C12H20S | Molekylvikt: 196,36 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65016-62-8
MDL-nummer MFCD00085281
InChI-nyckel WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-octylthiophene, thiophene, 3-octyl, acmc-1bfcd, 3-octylthiophene, ksc491i4b, bidd:gt0691
PubChem CID 566852
IUPAC-namn 3-oktyltiofen
LEDER CCCCCCCCC1=CSC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Octylthiophene
Namnnotering 94%
CAS Min % 92.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 106 °C till 107 °C (3,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H20S
Brytningsindex 1,4870 till 1,492
Kvantitet 10 g
Molekylvikt (g/mol) 196.36
Formel vikt 196.36
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Octylthiophene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.