Läs mer
3-Octyn-1-ol, 96%
Produktkod. 11377435
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377435 5 g 5g
11387435 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377435 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05414.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14916-80-4 | C8H14O | 126.199 g/mol
3-Octyn-1-ol, används för en studie av reduktionen av acetyleniska föreningar, inklusive denna alkohol, till (E)-alkener genom alkalimetaller i flytande ammoniak. Vissa andra applikationer inkluderar som korrosionsinhibitorformulering, metallkomplexlösning, lösningsmedelsstabilisator, biologiskt nedbrytbar kemisk mellanprodukt för framställning av läkemedel, syntes av kemiska föreningar och reagens
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-Octyn-1-ol, används för en studie av reduktionen av acetyleniska föreningar, inklusive denna alkohol, till (E)-alkener genom alkalimetaller i flytande ammoniak. Vissa andra applikationer inkluderar som korrosionsinhibitorformulering, metallkomplexlösning, lösningsmedelsstabilisator, biologiskt nedbrytbar kemisk mellanprodukt för framställning av läkemedel, kemisk
föreningssyntes och reagens
. Löslighet
Noter
Stabil vid normala temperaturer och tryck. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14916-80-4
Molekylformel C8H14O
Molekylvikt (g/mol) 126.199
MDL-nummer MFCD00039552
InChI-nyckel LRZGRGVRZSDRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-octyn-1-ol, 3-octyne-1-ol, pubchem13072, acmc-1c9k2, 3-octyn-1-ol 5g
PubChem CID 84694
IUPAC-namn okt-3-yn-1-ol
LEDER CCCCC#CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Octyn-1-ol
Densitet 0.883
Kokpunkt 86°C to 88°C (9 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 5 g
Beilstein 1739950
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 126.2
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Octyn-1-ol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Octyn-1-ol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.