missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-OHKYN Antibody (P3UI), DyLight 405, Novus Biologicals™

Produktkod. 18074005 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18074005 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18074005 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB100597V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

3-OHKYN Monoclonal specifically detects 3-OHKYN in Human, All Species samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen 3-OHKYN
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona P3UI
Konjugera DyLight 405
Utspädning Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Gene Alias 3039Hydroxykynurenine, 3-hydroxykynuenine modification
Värd art Mouse
Immunogen 3-OHKYN modified KLH
Molekylvikt av antigen 66 kDa
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neuroscience, Sensory Systems, Vision
Primär eller sekundär Primary
Testspecificitet This is specific for 3-hydroxykynureinine (3OH-Kyn) modifications on proteins. It is likely to react with 3OH-Kyn modification on lysine, histidine and cysteine residues on proteins. It does not react with enzymes involved in the degradation of tryptopha
Målarter Human, All species
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.