Läs mer
3-(Oxan-4-yl)pentanedioic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tepraloxydim-glutaric acid |
| CAS | 1798310-47-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H16 O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Pentanedioic acid','3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-, Tepraloxydim Metabolite GP, Tepraloxydim-glutaric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O5/c11-9(12)5-8(6-10(13)14)7-1-3-15-4-2-7/h7-8H,1-6H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)CC(CC(=O)O)C1CCOCC1 |
| IUPAC-namn | 3-(oxan-4-yl)pentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.231 |
| Visa mer |