Läs mer
3-oxetanol, 95 %
Produktkod. 15494318
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494318 5 g 5g
15484318 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494318 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57928.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7748-36-9 | C3H6O2 | 74,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7748-36-9
Molekylformel C3H6O2
Molekylvikt (g/mol) 74.08
MDL-nummer MFCD09056790
InChI-nyckel QMLWSAXEQSBAAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyoxetane, 3-oxetanol, 1,3-epoxy-2-propanol, oxetane-3-ol, 3-hydroxy-oxetane, 3-hydroxy oxetane, pubchem17367, ksc380k3t, 1,3-epoxypropan-2-ol
PubChem CID 9942117
IUPAC-namn oxetan-3-ol
LEDER OC1COC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Oxetanol
Densitet 1.167
Kokpunkt 153 °C
Flampunkt 87 °C (189 °F)
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 5 g
Formel vikt 74.08
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.