Läs mer
3-oxetanon, 95 %
Produktkod. 15494258
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494258 5 g 5g
15484258 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57870.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 6704-31-0 | C3H4O2 | 72,063 g/mol
3-Oxetanon används som utgångsmaterial för framställning av andra oxetanföreningar som är av farmakologiskt intresse. Det betraktas också som ett objekt för teoretiska studier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Oxetanon används som utgångsmaterial för framställning av andra oxetanföreningar som är av farmakologiskt intresse. Det betraktas också som ett objekt för teoretiska studier.
Löslighet
Blandbar med tetrahydrofuran.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Värmekänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6704-31-0
Molekylformel C3H4O2
Molekylvikt (g/mol) 72.063
MDL-nummer MFCD09263255
InChI-nyckel ROADCYAOHVSOLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxetanone, 1,3-epoxy-2-propanone, 3-oxooxetane, oxetane-3-one, oxetan-3-on, 1,3-epoxypropanone, pubchem15880, 3-oxentanone, acmc-209nxj, ksc358e8n
PubChem CID 15024254
IUPAC-namn oxetan-3-on
LEDER C1C(=O)CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Oxetanone
Densitet 1.124
Kokpunkt 140 °C
Flampunkt 26 °C (79 °F)
Brytningsindex 1.426
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Blandad med tetrahydrofuran.
Formel vikt 72.06
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.