Läs mer
3-Oxetanone, 95%
Produktkod. 15229646 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15229646 1 g 1g
15239646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15229646 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 451200010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 6704-31-0 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6704-31-0
Molekylformel C3H4O2
Molekylvikt (g/mol) 72.06
InChI-nyckel ROADCYAOHVSOLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxetanone, 1,3-epoxy-2-propanone, 3-oxooxetane, oxetane-3-one, oxetan-3-on, 1,3-epoxypropanone, pubchem15880, 3-oxentanone, acmc-209nxj, ksc358e8n
PubChem CID 15024254
IUPAC-namn oxetan-3-one
LEDER C1C(=O)CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Oxetanone
Kokpunkt 140°C
Flampunkt 26°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 72.06
Procent renhet 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Oxetanone, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.