Läs mer
3-oxetanyl-p-toluensulfonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15434028
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434028 5 g 5g
15424028 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57569.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 26272-83-3 | Molecular Formula: C10H12O4S | Molecular Weight: 228.262 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26272-83-3
Molekylformel C10H12O4S
Molekylvikt (g/mol) 228.262
MDL-nummer MFCD08544401
InChI-nyckel UMFWNFVHKAJOSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxetanyl tosylate, toluene-4-sulfonic acid oxetan-3-yl ester, oxetan-3-yl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 3-tosyloxy oxetane, 3-tosyloxyoxetane, 3-oxetanyl p-toluenesulfonate, oxetan-3-yl-4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 3-oxetanyl ester, acmc-1cgaz, 3-oxetanol, 3-4-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 13153907
IUPAC-namn oxetan-3-yl-4-metylbensensulfonat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC2COC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Oxetanyl p-toluenesulfonate
Densitet 1.34
Kokpunkt 372 °C
Flampunkt 179 °C (354 °F)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 228.27
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.