Läs mer
3-Oxime Estra-4,9,11-triene-3,17-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Oxime Estra-4,9,11-triene-3,17-dione |
| CAS | 846-56-0 |
| Molekylformel | C18H21NO2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (8S,13S,14S,E)-3-(Hydroxyimino)-13-methyl-2,3,7,8,13,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17(6H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19-21)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-16,21H,2-7H2,1H3/b19-12+/t15-,16+,18+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@]12[C@](CCC2=O)([H])[C@@]3([H])C(C=C1)=C4C(CC3)=C/C(CC4)=N/O |
| IUPAC-namn | (8S,13S,14S,E)-3-(hydroxyimino)-13-methyl-1,2,3,6,7,8,13,14,15,16-decahydro-17H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.36 |
| Formel vikt | 283.16 |