Läs mer
3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30427054
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30427054 5 mg
1 options
Produktkod. 30427054 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO9916935MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carboxylic Acid
CAS 702669-54-3
Molekylformel C9 H8 N2 O3
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H8N2O3/c12-8-4-10-6-2-1-5(9(13)14)3-7(6)11-8/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)(H,13,14)
LEDER OC(=O)c1ccc2NCC(=O)Nc2c1
IUPAC-namn 3-oxo-2,4-dihydro-1H-quinoxaline-6-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 192.171
Formel vikt 192.053