Läs mer
3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carboxylic Acid |
| CAS | 702669-54-3 |
| Molekylformel | C9 H8 N2 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O3/c12-8-4-10-6-2-1-5(9(13)14)3-7(6)11-8/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc2NCC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC-namn | 3-oxo-2,4-dihydro-1H-quinoxaline-6-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.171 |
| Formel vikt | 192.053 |