Läs mer
3-oxo-1-fenyl-3-(2'-hydroxy-5-benzyloxifenyl) propen, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Oxo-1-phenyl-3-(2'-hydroxy-5-benzyloxyphenyl)propene |
| CAS | 872131-45-8 |
| Molekylformel | C22 H18 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18O3/c23-21(13-11-17-7-3-1-4-8-17)20-15-19(12-14-22(20)24)25-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-15,24H,16H2/b13-11+ |
| LEDER | Oc1ccc(OCc2ccccc2)cc1C(=O)\C=C\c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (E)-1-(2-hydroxy-5-fenylmetoxyfenyl)-3-fenylprop-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.38 |
| Formel vikt | 330.1256 |