Läs mer
3-oxo-1-fenyl-3-(2'-hydroxy-5-benzyloxifenyl) propen, TRC
Produktkod. 30417194
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30417194 50 mg
1 options
Produktkod. 30417194 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO87010050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Oxo-1-phenyl-3-(2'-hydroxy-5-benzyloxyphenyl)propene
CAS 872131-45-8
Molekylformel C22 H18 O3
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H18O3/c23-21(13-11-17-7-3-1-4-8-17)20-15-19(12-14-22(20)24)25-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-15,24H,16H2/b13-11+
LEDER Oc1ccc(OCc2ccccc2)cc1C(=O)\C=C\c3ccccc3
IUPAC-namn (E)-1-(2-hydroxy-5-fenylmetoxyfenyl)-3-fenylprop-2-en-1-one
Molekylvikt (g/mol) 330.38
Formel vikt 330.1256