Läs mer
3-Oxo-2,3-dihydro-1H-indazole-5-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Oxo-2,3-dihydro-1H-indazole-5-carboxylic acid |
| CAS | 787580-93-2 |
| Molekylformel | C8H6N2O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O3/c11-7-5-3-4(8(12)13)1-2-6(5)9-10-7/h1-3H,(H,12,13)(H2,9,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc2[nH]nc(O)c2c1 |
| IUPAC-namn | 3-hydroxy-1H-indazole-5-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.14 |
| Formel vikt | 178.0378 |