Läs mer
3-Oxo-2-propylpentanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Oxo-2-propylpentanoic Acid Methyl Ester |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O3/c1-4-6-7(8(10)5-2)9(11)12-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 172.1099 |