Läs mer
3-oxo-3-[4-(trifluormetoxi)fenyl]propannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10190782
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10190782 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10099431 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10062304 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10190782 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM04838EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 122454-46-0
Molekylformel C10H6F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 229.16
MDL-nummer MFCD00052146
InChI-nyckel IYZQGBBCANKWMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxo-3-4-trifluoromethoxy phenyl propanenitrile, 4-trifluoromethoxy benzoyl acetonitrile, 4-trifluoromethoxy benzoylacetonitrile, 4-trifluoromethoxybenzoyl acetonitrile, 3-oxo-3-4-trifluoromethoxy phenyl propionitrile, benzenepropanenitrile, beta-oxo-4-trifluoromethoxy, maybridge1_004897, acmc-1bxb1
PubChem CID 2777239
IUPAC-namn 3-oxo-3-[4-(trifluormetoxi)fenyl]propannitril
LEDER FC(F)(F)OC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Oxo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CF3OC6H4C(O)CH2CN
Kvantitet 10 g
Formel vikt 229.16
Procent renhet 97%