Läs mer
3-Oxo-3-desvinylquinine 9-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Oxo-3-desvinylquinine 9-Acetate |
| CAS | 1217524-13-4 |
| Molekylformel | C20H22N2O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2O4/c1-12(23)26-20(18-9-13-6-8-22(18)11-19(13)24)15-5-7-21-17-4-3-14(25-2)10-16(15)17/h3-5,7,10,13,18,20H,6,8-9,11H2,1-2H3/t13?,18-,20+/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc2nccc([C@@H](OC(=O)C)[C@@H]3CC4CCN3CC4=O)c2c1 |
| IUPAC-namn | [(R)-(6-methoxyquinolin-4-yl)-[(2S)-5-oxo-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.4 |
| Formel vikt | 354.158 |