missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Oxo-3-(piperidin-1-yl)propanenitrile, Mikromol™
Beskrivning
3-Oxo-3-(piperidin-1-yl)propanenitrile
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Oxo-3-(piperidin-1-yl)propanenitrile |
| CAS | 15029-30-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Oxo-3-(piperidin-1-yl)propanenitrile |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H12 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Piperidinepropanenitrile, β-oxo-, 1-Piperidinepropionitrile, β-oxo- (5CI), Piperidine, 1-(cyanoacetyl)- (6CI,8CI,9CI), β-Oxo-1-piperidinepropanenitrile, 1-(Cyanoacetyl)piperidine, 3-Oxo-3-(piperidin-1-yl)propanenitrile, Cyanoacetic acid piperidide, Cyanoacetopiperidide, NSC 102772, Piperidinocarbonylacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O/c9-5-4-8(11)10-6-2-1-3-7-10/h1-4,6-7H2 |
| LEDER | O=C(CC#N)N1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 3-oxo-3-(1-piperidyl)propanenitrile |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?