Läs mer
3-oxo-4,6-koladien-24-syra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Oxo-4,6-choladien-24-oic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h5-6,14-15,18-21H,4,7-13H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1 |
| Formel vikt | 370.2508 |