Läs mer
3-Oxo-4-aza-5Alfa-Alphandrost-1-en-17Beta-karboxylsyra metylester, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylate (delta-1-Aza Ester) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H29NO3/c1-19-10-8-14-12(13(19)5-6-15(19)18(23)24-3)4-7-16-20(14,2)11-9-17(22)21-16/h9,11-16H,4-8,10H2,1-3H3,(H,21,22)/t12-,13-,14-,15+,16+,19-,20+/m0/s1 |
| Formel vikt | 331.2147 |
| Procent renhet | >95% |