Läs mer
3-Oxo-7Alpha,12Alpha-hydroxy-5Beta-cholanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Oxo-7alpha,12alpha-hydroxy-5beta-cholanoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36O6/c1-22-8-7-13(24)9-12(22)10-18(26)21-15-4-3-14(17(25)5-6-20(28)29)23(15,2)19(27)11-16(21)22/h12,14-19,21,25-27H,3-11H2,1-2H3,(H,28,29)/t12-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,21-,22-,23+/m0/s1 |
| Formel vikt | 408.2512 |
| Procent renhet | >95% |