missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Oxo-(-)-lentiginosine, TRC

Produktkod. 30411670
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30411670 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30411670 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO87000510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 160169-49-3
Molekylformel C8 H13 N O3
Molekylvikt (g/mol) 171.19
IUPAC-namn (1R,2S,8aR)-1,2-dihydroxy-2,5,6,7,8,8a-hexahydro-1H-indolizin-3-one
LEDER O[C@H]1[C@H](O)C(=O)N2CCCC[C@H]12

Especificaciones

Kemiskt namn eller material 3-Oxo-(-)-lentiginosine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H13NO3/c10-6-5-3-1-2-4-9(5)8(12)7(6)11/h5-7,10-11H,1-4H2/t5-,6-,7+/m1/s1
Formel vikt 171.0895
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.